Få mere at vide
Abeba™ Autoklaverbare træsko 9620
Artikelnummer. 15633268
Skift visning
Størrelse:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
15633268 42
15673258 36
15683258 37
15693258 38
15603268 39
15613268 40
15623268 41
15643268 43
15653268 44
15663268 45
15673268 46
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Artikelnummer. 15633268 Leverandør Abeba™ Leverandørnr. 9620/41/42
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    383.00 DKK
    353.49 DKK / 1 par
    Spare 29.51 DKK
    7% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Antistatisk og autoklaverbar ved 121 °C. Høj skridsikkerhed.
  • CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRC
  • Autoklaverbart, steriliserbart specialmateriale
  • Grøn
  • Antistatisk
  • Hælrem foldbar, justerbar
  • DOBBELT STØRRELSER, brug venligst lige størrelse, når du afgiver din ordre (36, 38, 40, 42, 44, 46)
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRC
Farve Grøn
Størrelse 42
Stil 9620