Få mere at vide
Abeba™ Autoklaverbare træsko 39630
Artikelnummer. 15681268
Skift visning
Størrelse:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
Pakningsstørrelse:
1 par
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse unitSize
15681268 41 -
15631268 36 -
15641268 37 -
15651268 38 -
15661268 39 -
15671268 40 1 par
15691268 42 -
15601278 43 -
15611278 44 -
15621278 45 -
15631278 46 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Artikelnummer. 15681268 Leverandør Abeba™ Leverandørnr. 39630/41
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    401.00 DKK
    370.35 DKK / 1 par
    Spare 30.65 DKK
    7% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 18-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Antistatisk og autoklaverbar ved 121 °C. Høj skridsikkerhed.
  • CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRA
  • Autoklaverbart, steriliserbart specialmateriale
  • Orange
  • Skridsikre ydersål
  • ESD-afledende i henhold til DIN EN 61340
  • Hælrem foldbar, justerbar
  • DOBBELT STØRRELSER, brug venligst lige størrelse, når du afgiver din ordre (36, 38, 40, 42, 44, 46)
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRA
Farve Orange
Størrelse 41
Sål funktioner Skridsikker
Stil 39630