Få mere at vide
Abeba™ Autoklaverbare træsko 39630
Antistatisk og autoklaverbar ved 121 °C. Høj skridsikkerhed.
Brand:  Abeba™ 39630/43
468.72 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 15601278
  • 480.00 DKK / 1 par
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 26-08-2025
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRA
  • Autoklaverbart, steriliserbart specialmateriale
  • Orange
  • Skridsikre ydersål
  • ESD-afledende i henhold til DIN EN 61340
  • Hælrem foldbar, justerbar
  • DOBBELT STØRRELSER, brug venligst lige størrelse, når du afgiver din ordre (36, 38, 40, 42, 44, 46)
Tekniske data
Tekniske data
CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRA
43
39630
Orange
Skridsikker
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Abeba™ Autoklaverbare træsko 39630 > Størrelse: 43