Få mere at vide
Abeba™ Autoklaverbare træsko 39620
Beskrivelse
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRC
- Autoklaverbart, steriliserbart specialmateriale
- Grøn
- Skridsikre ydersål
- ESD-afledende i henhold til DIN EN 61340
- Hælrem foldbar, justerbar
- DOBBELT STØRRELSER, brug venligst lige størrelse, når du afgiver din ordre (36, 38, 40, 42, 44, 46)
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRC |
| Farve | Grøn |
| Størrelse | 42 |
| Sål funktioner | Skridsikker |
| Stil | 39620 |