Få mere at vide
Abeba™ Autoklaverbare træsko 39620
Artikelnummer. 15671258
Skift visning
Størrelse:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
Pakningsstørrelse:
1 par
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
15671258 41 1 par
15621258 36 1 par
15631258 37 1 par
15641258 38 1 par
15651258 39 1 par
15661258 40 1 par
15681258 42 1 par
15691258 43 1 par
15601268 44 1 par
15611268 45 1 par
15621268 46 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Artikelnummer. 15671258 Leverandør Abeba™ Leverandørnr. 39620/41
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    401.00 DKK
    370.35 DKK / 1 par
    Spare 30.65 DKK
    7% Slukket
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Antistatisk og autoklaverbar ved 135 °C i 5 minutter. Høj skridsikkerhed. Vask ved 60 °C.
  • CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRC
  • Autoklaverbart, steriliserbart specialmateriale
  • Grøn
  • Skridsikre ydersål
  • ESD-afledende i henhold til DIN EN 61340
  • Hælrem foldbar, justerbar
  • DOBBELT STØRRELSER, brug venligst lige størrelse, når du afgiver din ordre (36, 38, 40, 42, 44, 46)
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRC
Farve Grøn
Størrelse 41
Sål funktioner Skridsikker
Stil 39620