Få mere at vide
Abeba™ Autoklaverbare træsko 39610
Artikelnummer. p-7147657
Størrelse:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
46
Pakningsstørrelse:
1 par
Artikelnummer. 15611248
Brand: Abeba™ 39610/35/36
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Antistatisk og autoklaverbar ved 121 °C. Høj skridsikkerhed.
  • CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRC
  • Autoklaverbart, steriliserbart specialmateriale
  • Blå
  • Skridsikre ydersål
  • ESD-afledende i henhold til DIN EN 61340
  • Hælrem foldbar, justerbar
  • DOBBELT STØRRELSER, brug venligst lige størrelse, når du afgiver din ordre (36, 38, 40, 42, 44, 46)
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRC
Farve Blå
Størrelse 36
Sål funktioner Skridsikker
Stil 39610