Få mere at vide
Abeba™ Autoklaverbare træsko 39610
Størrelse:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
46
Pakningsstørrelse:
1 par
Beskrivelse
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRC
- Autoklaverbart, steriliserbart specialmateriale
- Blå
- Skridsikre ydersål
- ESD-afledende i henhold til DIN EN 61340
- Hælrem foldbar, justerbar
- DOBBELT STØRRELSER, brug venligst lige størrelse, når du afgiver din ordre (36, 38, 40, 42, 44, 46)
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRC |
| Farve | Blå |
| Størrelse | 46 |
| Sål funktioner | Skridsikker |
| Stil | 39610 |