Få mere at vide
Abeba™ Autoklaverbare træsko 39600
Artikelnummer. 15601248
Skift visning
Størrelse:
36
38
39
40
41
42
44
45
46
Pakningsstørrelse:
1 par
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse unitSize
15601248 46 1 par
15601238 36 1 par
15621238 38 1 par
15631238 39 1 par
15641238 40 -
15651238 41 1 par
15661238 42 1 par
15681238 44 1 par
15691238 45 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 15601248 Leverandør Abeba™ Leverandørnr. 39600/46
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Antistatisk og autoklaverbar ved 121 °C. Høj skridsikkerhed.
  • CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRC
  • Autoklaverbart, steriliserbart specialmateriale
  • Hvid
  • Skridsikre ydersål
  • ESD-afledende i henhold til DIN EN 61340
  • Hælrem foldbar, justerbar
  • DOBBELT STØRRELSER, brug venligst lige størrelse, når du afgiver din ordre (36, 38, 40, 42, 44, 46)
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRC
Farve Hvid
Størrelse 46
Sål funktioner Skridsikker
Stil 39600