Få mere at vide
Keystone Cleanroom Products Autoklaverbar udluftningspose til isolatorer
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-7241187 Shop alle Keystone Cleanroom Products produkter
Længde (engelsk):
6 tommer
8 tommer
9,5 tommer
10 tommer
11''
12 tommer
13 tommer
14''
15 tommer
17 tommer
18 tommer
20 tommer
22 tommer
24 tommer
26 tommer
28 tommer
30 tommer
32 tommer
34 tommer
35 tommer
Bredde (engelsk):
2''
3 tommer
3,5 tommer
4 tommer
5 tommer
6 tommer
7 tommer
8 tommer
10 tommer
12 tommer
14 tommer
15 tommer
16 tommer
18 tommer
24 tommer
Kapacitet (metrisk):
0,44 l
0,47 l
0,6 l
0,69 l
1,42 l
1,49 l
1,95 l
1,98 l
1,99 l
2,26 l
2,98 l
3,56 l
4,2 l
4,8 l
4,97 l
5 l
5,2 l
6,76 l
7,45 l
8,25 l
9,8 l
10,3 l
12,7 l
13,9 l
15,5 l
17,9 l
20,9 l
Artikelnummer. 17766909
Brand: Keystone Cleanroom Products BBMGTVKSS0306HH
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Disse selvforseglende udluftningsposer har et chevron-skræl- og hængehul til at ophænge tidligere dampsteriliserede poser i en isolator til VHP dekontaminering af ydre emballage.
  • Tyvek™ og polyethylenfilmkonstruktion for høj styrke og enestående mikrobiel barriere absorberer eller adsorberer ikke VHP
  • Designet til dampsterilisering, men fungerer også med gammabestråling, EtO og VHP
  • Fiberfri pakninger, der kan trækkes af
  • Høj klarhed for produkt synlighed
  • Anbefales til sterilisering af farmaceutisk udstyr
  • Fremstillet og pakket i en certificeret ISO 6 renrum
  • Virker med både Impulse og Continuous Band Sealers
  • Forbedrer effektiviteten af reservedelsforberedelsesafdelingen
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Kapacitet (engelsk) 15,1 oz.
Kapacitet (metrisk) 0,44 l
Certificeringer/compliance Overensstemmelsescertifikat
Lukketype Selvforsegling
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Til brug med (udstyr) Isolator
Materiale HDPE
Sterilitet Ikke steril
Tykkelse (metrisk) 203μ m
Latex fri Ja
Steriliseringsmetode Steam, EtO, Gammabestråling, VHP
Tykkelse (engelsk) 8 mio
Længde (engelsk) 6 tommer
Længde (metrisk) 15.2 cm
Bredde (engelsk) 3 tommer
Bredde (metrisk) 7.6 cm
Produkttype Autoklave taske