Få mere at vide
- Home
- Products
- Sterilisatorer og autoklaver
- Autoklave poser
- Keystone Cleanroom Products Autoklaverbar udluftningspose til isolatorer
Keystone Cleanroom Products Autoklaverbar udluftningspose til isolatorer
Code produit 17796929 Tous les produits Keystone Cleanroom Products Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Længde (engelsk):
6 tommer
8 tommer
9,5 tommer
10 tommer
11''
12 tommer
13 tommer
14''
15 tommer
17 tommer
18 tommer
20 tommer
22 tommer
24 tommer
26 tommer
28 tommer
30 tommer
32 tommer
34 tommer
35 tommer
Bredde (engelsk):
2''
3 tommer
3,5 tommer
4 tommer
5 tommer
6 tommer
7 tommer
8 tommer
10 tommer
12 tommer
14 tommer
15 tommer
16 tommer
18 tommer
24 tommer
Kapacitet (metrisk):
0,44 l
0,47 l
0,6 l
0,69 l
1,42 l
1,49 l
1,95 l
1,98 l
1,99 l
2,26 l
2,98 l
3,56 l
4,2 l
4,8 l
4,97 l
5 l
5,2 l
6,76 l
7,45 l
8,25 l
9,8 l
10,3 l
12,7 l
13,9 l
15,5 l
17,9 l
20,9 l
31 product options available for selection
| Code produit | Længde (engelsk) | Bredde (engelsk) | Kapacitet (metrisk) |
|---|---|---|---|
| 17796929 | 26 tommer | 16 tommer | 10,3 l |
| 17766909 | 6 tommer | 3 tommer | 0,44 l |
| 17756909 | 9,5 tommer | 2'' | 0,47 l |
| 17786909 | 8 tommer | 3,5 tommer | 0,69 l |
| 17776909 | 8 tommer | 3 tommer | 0,6 l |
| 17716919 | 10 tommer | 5 tommer | 1,42 l |
| 17726919 | 8 tommer | 6 tommer | 1,42 l |
| 17796909 | 15 tommer | 4 tommer | 1,49 l |
| 17706919 | 22 tommer | 4 tommer | 1,95 l |
| 17736919 | 12 tommer | 6 tommer | 1,98 l |
| 17786919 | 10 tommer | 8 tommer | 1,99 l |
| 17776919 | 13 tommer | 7 tommer | 2,26 l |
| 17796919 | 15 tommer | 8 tommer | 2,98 l |
| 17726929 | 11'' | 10 tommer | 2,98 l |
| 17706929 | 18 tommer | 8 tommer | 3,56 l |
| 17746929 | 14'' | 12 tommer | 4,2 l |
| 17746919 | 28 tommer | 6 tommer | 4,2 l |
| 17756919 | 32 tommer | 6 tommer | 4,8 l |
| 17736929 | 20 tommer | 10 tommer | 4,97 l |
| 17756929 | 17 tommer | 12 tommer | 5 l |
| 17766919 | 35 tommer | 6 tommer | 5,2 l |
| 17716929 | 34 tommer | 8 tommer | 6,76 l |
| 17786929 | 17 tommer | 16 tommer | 6,76 l |
| 17776929 | 20 tommer | 15 tommer | 7,45 l |
| 17766929 | 24 tommer | 14 tommer | 8,25 l |
| 17726939 | 22 tommer | 18 tommer | 9,8 l |
| 17706939 | 32 tommer | 16 tommer | 12,7 l |
| 17716939 | 35 tommer | 16 tommer | 13,9 l |
| 17736939 | 26 tommer | 24 tommer | 15,5 l |
| 17746939 | 30 tommer | 24 tommer | 17,9 l |
| 17756939 | 35 tommer | 24 tommer | 20,9 l |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 31 options available.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Code produit
17796929
Fournisseur
Keystone Cleanroom Products
Code fournisseur
BBMGTVKSS1626HH
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
-
31595.00 DKK
26800.92 DKK / Pakke med 500
Spare 4794.08 DKK
15% Slukket
Forventet forsendelse: 08-01-2027
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Tyvek™ og polyethylenfilmkonstruktion for høj styrke og enestående mikrobiel barriere absorberer eller adsorberer ikke VHP
- Designet til dampsterilisering, men fungerer også med gammabestråling, EtO og VHP
- Fiberfri pakninger, der kan trækkes af
- Høj klarhed for produkt synlighed
- Anbefales til sterilisering af farmaceutisk udstyr
- Fremstillet og pakket i en certificeret ISO 6 renrum
- Virker med både Impulse og Continuous Band Sealers
- Forbedrer effektiviteten af reservedelsforberedelsesafdelingen
Spécification
Spécification
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Certificeringer/compliance | Overensstemmelsescertifikat |
| Lukketype | Selvforsegling |
| Farve | Hvid |
| Engangs | Engangsbrug |
| Til brug med (udstyr) | Isolator |
| Materiale | HDPE |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Latex fri | Ja |
| Steriliseringsmetode | Steam, EtO, Gammabestråling, VHP |
| Tykkelse (engelsk) | 8 mio |
| Længde (engelsk) | 26 tommer |
| Bredde (engelsk) | 16 tommer |
| Produkttype | Autoklave taske |
| Kapacitet (engelsk) | 349 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 10,3 l |
| Længde (metrisk) | 66 cm |
| Bredde (metrisk) | 40.6 cm |
| Tykkelse (metrisk) | 203 μm |
| Afficher plus Afficher moins |
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?