Få mere at vide
Keystone Cleanroom Products Autoklaverbar udluftningspose til isolatorer
Shop alle Keystone Cleanroom Products produkter
Længde (engelsk):
6 tommer
8 tommer
9,5 tommer
10 tommer
11''
12 tommer
13 tommer
14''
15 tommer
17 tommer
18 tommer
20 tommer
22 tommer
24 tommer
26 tommer
28 tommer
30 tommer
32 tommer
34 tommer
35 tommer
Bredde (engelsk):
2''
3 tommer
3,5 tommer
4 tommer
5 tommer
6 tommer
7 tommer
8 tommer
10 tommer
12 tommer
14 tommer
15 tommer
16 tommer
18 tommer
24 tommer
Kapacitet (metrisk):
0.44 L
0.47 L
0.6 L
0.69 L
1.42 L
1.49 L
1.95 L
1.98 L
1.99 L
2.26 L
2.98 L
3.56 L
4.2 L
4.8 L
4.97 L
5 L
5.2 L
6.76 L
7.45 L
8.25 L
9.8 L
10.3 L
12.7 L
13.9 L
15.5 L
17.9 L
20.9 L
Description
- Tyvek™ og polyethylenfilmkonstruktion for høj styrke og enestående mikrobiel barriere absorberer eller adsorberer ikke VHP
- Designet til dampsterilisering, men fungerer også med gammabestråling, EtO og VHP
- Fiberfri pakninger, der kan trækkes af
- Høj klarhed for produkt synlighed
- Anbefales til sterilisering af farmaceutisk udstyr
- Fremstillet og pakket i en certificeret ISO 6 renrum
- Virker med både Impulse og Continuous Band Sealers
- Forbedrer effektiviteten af reservedelsforberedelsesafdelingen
Spécification
Spécification
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Kapacitet (engelsk) | 67,2 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 1.99 L |
| Certificeringer/compliance | Overensstemmelsescertifikat |
| Lukketype | Selvforsegling |
| Farve | Hvid |
| Engangs | Engangsbrug |
| Til brug med (udstyr) | Isolator |
| Materiale | HDPE |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu