Få mere at vide
- Home
- Products
- Sterilisatorer og autoklaver
- Autoklave poser
- Keystone Cleanroom Products Autoklaverbar udluftningspose til isolatorer
Keystone Cleanroom Products Autoklaverbar udluftningspose til isolatorer
Artikelnummer. 17766909
Shop alle Keystone Cleanroom Products produkter
Skift visning
Længde (engelsk):
6 tommer
8 tommer
9,5 tommer
10 tommer
11''
12 tommer
13 tommer
14''
15 tommer
17 tommer
18 tommer
20 tommer
22 tommer
24 tommer
26 tommer
28 tommer
30 tommer
32 tommer
34 tommer
35 tommer
Bredde (engelsk):
2''
3 tommer
3,5 tommer
4 tommer
5 tommer
6 tommer
7 tommer
8 tommer
10 tommer
12 tommer
14 tommer
15 tommer
16 tommer
18 tommer
24 tommer
Kapacitet (metrisk):
0,44 l
0,47 l
0,6 l
0,69 l
1,42 l
1,49 l
1,95 l
1,98 l
1,99 l
2,26 l
2,98 l
3,56 l
4,2 l
4,8 l
4,97 l
5 l
5,2 l
6,76 l
7,45 l
8,25 l
9,8 l
10,3 l
12,7 l
13,9 l
15,5 l
17,9 l
20,9 l
31 product options available for selection
| Artikelnummer. | Længde (engelsk) | Bredde (engelsk) | Kapacitet (metrisk) |
|---|---|---|---|
| 17766909 | 6 tommer | 3 tommer | 0,44 l |
| 17756909 | 9,5 tommer | 2'' | 0,47 l |
| 17786909 | 8 tommer | 3,5 tommer | 0,69 l |
| 17776909 | 8 tommer | 3 tommer | 0,6 l |
| 17716919 | 10 tommer | 5 tommer | 1,42 l |
| 17726919 | 8 tommer | 6 tommer | 1,42 l |
| 17796909 | 15 tommer | 4 tommer | 1,49 l |
| 17706919 | 22 tommer | 4 tommer | 1,95 l |
| 17736919 | 12 tommer | 6 tommer | 1,98 l |
| 17786919 | 10 tommer | 8 tommer | 1,99 l |
| 17776919 | 13 tommer | 7 tommer | 2,26 l |
| 17796919 | 15 tommer | 8 tommer | 2,98 l |
| 17726929 | 11'' | 10 tommer | 2,98 l |
| 17706929 | 18 tommer | 8 tommer | 3,56 l |
| 17746929 | 14'' | 12 tommer | 4,2 l |
| 17746919 | 28 tommer | 6 tommer | 4,2 l |
| 17756919 | 32 tommer | 6 tommer | 4,8 l |
| 17736929 | 20 tommer | 10 tommer | 4,97 l |
| 17756929 | 17 tommer | 12 tommer | 5 l |
| 17766919 | 35 tommer | 6 tommer | 5,2 l |
| 17716929 | 34 tommer | 8 tommer | 6,76 l |
| 17786929 | 17 tommer | 16 tommer | 6,76 l |
| 17776929 | 20 tommer | 15 tommer | 7,45 l |
| 17766929 | 24 tommer | 14 tommer | 8,25 l |
| 17726939 | 22 tommer | 18 tommer | 9,8 l |
| 17796929 | 26 tommer | 16 tommer | 10,3 l |
| 17706939 | 32 tommer | 16 tommer | 12,7 l |
| 17716939 | 35 tommer | 16 tommer | 13,9 l |
| 17736939 | 26 tommer | 24 tommer | 15,5 l |
| 17746939 | 30 tommer | 24 tommer | 17,9 l |
| 17756939 | 35 tommer | 24 tommer | 20,9 l |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 31 options available.
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Artikelnummer.
17766909
Leverandør
Keystone Cleanroom Products
Leverandørnr.
BBMGTVKSS0306HH
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Beskrivelse
- Tyvek™ og polyethylenfilmkonstruktion for høj styrke og enestående mikrobiel barriere absorberer eller adsorberer ikke VHP
- Designet til dampsterilisering, men fungerer også med gammabestråling, EtO og VHP
- Fiberfri pakninger, der kan trækkes af
- Høj klarhed for produkt synlighed
- Anbefales til sterilisering af farmaceutisk udstyr
- Fremstillet og pakket i en certificeret ISO 6 renrum
- Virker med både Impulse og Continuous Band Sealers
- Forbedrer effektiviteten af reservedelsforberedelsesafdelingen
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Certificeringer/compliance | Overensstemmelsescertifikat |
| Lukketype | Selvforsegling |
| Farve | Hvid |
| Engangs | Engangsbrug |
| Til brug med (udstyr) | Isolator |
| Materiale | HDPE |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Latex fri | Ja |
| Steriliseringsmetode | Steam, EtO, Gammabestråling, VHP |
| Tykkelse (engelsk) | 8 mio |
| Længde (engelsk) | 6 tommer |
| Bredde (engelsk) | 3 tommer |
| Produkttype | Autoklave taske |
| Kapacitet (engelsk) | 15,1 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 0,44 l |
| Længde (metrisk) | 15.2 cm |
| Bredde (metrisk) | 7.6 cm |
| Tykkelse (metrisk) | 203μ m |
| Vis mere Vis mindre |