Få mere at vide
Invitrogen™ Autoklavable flasker, 4 L, 5 flasker
Artikelnummer. 30484935
Skift visning
Mængde:
5 x 4 l
Artikelnummer. Mængde
30484935 5 x 4 l
1 options
Artikelnummer. 30484935 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. PL00404
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-10-2026
Bigfoot Cell Sorter er designet til at strømline cellesorteringsarbejdsgangen og forbedre brugeroplevelsen. Den har et væld af fremskridt inden for cellesortering, tilbehør og unikke funktioner, der muliggør de mest komplekse multi-parameter sorteringer og opfylder højkapacitetskrav til en bred vifte af anvendelser.
Invitrogen Bigfoot Spectral Cell Sorter leverer kraft, ydeevne og fleksibilitet for at hjælpe med at accelerere banebrydende opdagelser. Designet til at effektivisere cellesorteringsarbejdsgangen og forbedre brugeroplevelsen, har Bigfoot-sorteren et væld af cellesorteringsfremskridt, tilbehør og unikke funktioner, der muliggør de mest komplekse multi-parameter sorteringer og opfylder højkapacitetskrav til en bred vifte af applikationer.
Invitrogen Bigfoot Spectral Cell Sorter tilbyder et komplet sortiment af tilbehørsprodukter til kontinuerlig udvidelse af instrumentet, herunder udskiftelige dysespidser, temperaturkontrollerede prøveind- og sorteringsadaptere samt flasker og låg til bulkvæske.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 4 L
Til brug med (udstyr) Bigfoot spektralcellesorterer
Til brug med (applikation) Kan bruges i affalds-, DI- og skedeflaskepositioner
Mængde 5 x 4 l
Dimensioner 7,5 x 4 x 11 tommer
Indhold og opbevaring Stuetemperatur
Inkluderer Fluidikkondensatorer (Waste x 2, Sheath x 2 og DI x 1)
Produkttype Autoklavable flaskesæt
Produktlinje Bigfoot spektralcellesorterer
Må kun benyttes til forskning.