Få mere at vide
Heathrow Scientific™ Autoklaverbare poser
Artikelnummer. 16390666 Shop alle Thermo Scientific CO₂ Incubators produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
310 x 660 mm
415 x 600 mm
610 x 810 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 200
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Pakningsstørrelse
16390666 610 x 810 mm Pakke med 200
16370666 310 x 660 mm Pakke med 200
16380666 415 x 600 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16390666 Leverandør Heathrow Scientific™ Leverandørnr. HS1002C
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1565.00 DKK
    1414.31 DKK / Pakke med 200
    Spare 150.69 DKK
    9% Slukket
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Klare, påtrykte autoklaverbare poser med blå biofaremærkning specielt designet til sikker bortskaffelse.
  • Konstrueret af 2,0 mm tyk polypropylen.
  • Kan bruges til gentagen autoklavering.
  • Stærke sidesømme holder genstande sikkert.
  • Autoklaverbar ved 250 °F (121 °C).
  • Skrivepanel foran.
  • 4 indvendige pakker á 50 poser.
  • Engangs.
Tekniske data
Indhold og opbevaring Stuetemperatur
Oversigt Klare autoklaverbare poser
Autoklaverbar Autoklaverbar
Lukketype Ingen
Farve Klar
Engangs Engangsbrug
Til brug med (applikation) Bortskaffelse af farligt affald
Til brug med (udstyr) Autoklavering
Materiale Polypropylen
Sterilitet Ikke steril
nr. pr. sag 200/Cs.
nr. pr. pakke 50 Pk.
Ydre emballage Æske
Tykkelse (engelsk) 80 mio
Dimensioner (L x B) 610 x 810 mm
Dimensioner (L x B x H) 24 x 31,89 x 0,08 tommer.
Længde (engelsk) 24 tommer
Bredde (engelsk) 31,89 tommer.
Vægt (engelsk) 0.09 lb.
Vægt (metrisk) 0.04 kg
Produkttype Autoklaverbare poser
Kapacitet (engelsk) 18,25 gal.
Kapacitet (metrisk) 69.08 L
Længde (metrisk) 61 cm
Bredde (metrisk) 81 cm
Tykkelse (metrisk) 2 mm