Beskrivelse
- Konstrueret af 2,0 mm tyk polypropylen.
- Kan bruges til gentagen autoklavering.
- Stærke sidesømme holder genstande sikkert.
- Autoklaverbar ved 250 °F (121 °C).
- Skrivepanel foran.
- 4 indvendige pakker á 50 poser.
- Engangs.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Stuetemperatur |
| Oversigt | Klare autoklaverbare poser |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Lukketype | Ingen |
| Farve | Klar |
| Engangs | Engangsbrug |
| Til brug med (applikation) | Bortskaffelse af farligt affald |
| Til brug med (udstyr) | Autoklavering |
| Materiale | Polypropylen |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Vis mere |