Få mere at vide
Keystone Cleanroom Products Autoklaverbar 1422A Tyvek™ Mini-muffer
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17770378 Shop alle Keystone Cleanroom Products produkter
Diameter (engelsk):
0,5 tommer til 1 tommer.
1 tommer til 1,75 tommer.
1,75 tommer til 2,5 tommer.
2,5 tommer til 4 tommer.
3,5 tommer til 4,75 tommer.
4 tommer til 5,5 tommer.
5,5 tommer til 8 tommer.
8 tommer til 12 tommer.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 500
Artikelnummer. 17770378
Brand: Keystone Cleanroom Products MFT2A07
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Keystone Cleanroom Products Autoklaverbar 1422A Tyvek™ Mini-muffer forhindrer støv og andre partikler i at trænge ind i åbninger af enhver størrelse
  • Dækker bekvemt kolber, bægerglas, beholdere, medieflasker, ventiler, rør og slanger
  • Forhindrer støv og andre partikler i at trænge ind i åbninger af enhver størrelse
  • Autoklaverbar - kan bruges under sterilisering for at reducere tidskrævende indpakning
  • Åndbar, samtidig med at den giver en overlegen barriere efter sterilisering
  • Tyvek™ har de højeste mikrobielle barriereegenskaber blandt alle dampsteriliseringsindpakningskompatible materialer
  • Fremstillet og pakket i et kontrolleret renrumsmiljø
  • Modstår rivning og punkteringer
  • Eliminerer rester af autoklavebånd
  • Fremstillet fra 1422A Tyvek Materiale
  • Latexfri gummi
  • Hydrofoisk
  • Fnugfri
Tekniske data
Oversigt 1422A Tyvek™
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance Overensstemmelsescertifikat (COC)
Lukketype Ingen
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Til brug med (applikation) Dampsterilisering
Materiale HDPE
Sterilitet Ikke steril
Latex fri Ja
Ydre emballage Varmeforseglet polypose
Mængde 1000/Pk.
Størrelse 7 tommer
Diameter (engelsk) 2,5 tommer til 4 tommer.
Produkttype Dække