Få mere at vide
Keystone Cleanroom Products Autoklaverbar 1422A Tyvek™ Mini-muffer
Shop alle Keystone Cleanroom Products produkter
Diameter (engelsk):
0,5 tommer til 1 tommer.
1 tommer til 1,75 tommer.
1,75 tommer til 2,5 tommer.
2,5 tommer til 4 tommer.
3,5 tommer til 4,75 tommer.
4 tommer til 5,5 tommer.
5,5 tommer til 8 tommer.
8 tommer til 12 tommer.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 500
Beskrivelse
- Dækker bekvemt kolber, bægerglas, beholdere, medieflasker, ventiler, rør og slanger
- Forhindrer støv og andre partikler i at trænge ind i åbninger af enhver størrelse
- Autoklaverbar - kan bruges under sterilisering for at reducere tidskrævende indpakning
- Åndbar, samtidig med at den giver en overlegen barriere efter sterilisering
- Tyvek™ har de højeste mikrobielle barriereegenskaber blandt alle dampsteriliseringsindpakningskompatible materialer
- Fremstillet og pakket i et kontrolleret renrumsmiljø
- Modstår rivning og punkteringer
- Eliminerer rester af autoklavebånd
- Fremstillet fra 1422A Tyvek Materiale
- Latexfri gummi
- Hydrofoisk
- Fnugfri
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | 1422A Tyvek™ |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Certificeringer/compliance | Overensstemmelsescertifikat (COC) |
| Lukketype | Ingen |
| Farve | Hvid |
| Engangs | Engangsbrug |
| Til brug med (applikation) | Dampsterilisering |
| Materiale | HDPE |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Latex fri | Ja |
| Vis mere |