Få mere at vide
Keystone Cleanroom Products Autoklaverbar 1422A Tyvek™ Mini-muffer
BIOPHARMA
Artikelnummer. 17740378 Shop alle Keystone Cleanroom Products produkter
Skift visning
Diameter (engelsk):
0,5 tommer til 1 tommer.
1 tommer til 1,75 tommer.
1,75 tommer til 2,5 tommer.
2,5 tommer til 4 tommer.
3,5 tommer til 4,75 tommer.
4 tommer til 5,5 tommer.
5,5 tommer til 8 tommer.
8 tommer til 12 tommer.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 500
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (engelsk) Pakningsstørrelse
17740378 0,5 tommer til 1 tommer. Pakke med 1000
17750378 1 tommer til 1,75 tommer. Pakke med 1000
17760378 1,75 tommer til 2,5 tommer. Pakke med 1000
17770378 2,5 tommer til 4 tommer. Pakke med 1000
17780378 3,5 tommer til 4,75 tommer. Pakke med 1000
17790378 4 tommer til 5,5 tommer. Pakke med 1000
17700388 5,5 tommer til 8 tommer. Pakke med 1000
17710388 8 tommer til 12 tommer. Pakke med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 17740378 Leverandør Keystone Cleanroom Products Leverandørnr. MFT2A03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14120.00 DKK
    11174.51 DKK / Pakke med 1000
    Spare 2945.49 DKK
    20% Slukket
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Keystone Cleanroom Products Autoklaverbar 1422A Tyvek™ Mini-muffer forhindrer støv og andre partikler i at trænge ind i åbninger af enhver størrelse
  • Dækker bekvemt kolber, bægerglas, beholdere, medieflasker, ventiler, rør og slanger
  • Forhindrer støv og andre partikler i at trænge ind i åbninger af enhver størrelse
  • Autoklaverbar - kan bruges under sterilisering for at reducere tidskrævende indpakning
  • Åndbar, samtidig med at den giver en overlegen barriere efter sterilisering
  • Tyvek™ har de højeste mikrobielle barriereegenskaber blandt alle dampsteriliseringsindpakningskompatible materialer
  • Fremstillet og pakket i et kontrolleret renrumsmiljø
  • Modstår rivning og punkteringer
  • Eliminerer rester af autoklavebånd
  • Fremstillet fra 1422A Tyvek Materiale
  • Latexfri gummi
  • Hydrofoisk
  • Fnugfri
Tekniske data
Oversigt 1422A Tyvek™
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance Overensstemmelsescertifikat (COC)
Lukketype Ingen
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Til brug med (applikation) Dampsterilisering
Materiale HDPE
Sterilitet Ikke steril
Latex fri Ja
Ydre emballage Varmeforseglet polypose
Mængde 1000/Pk.
Størrelse 3 tommer
Diameter (engelsk) 0,5 tommer til 1 tommer.
Produkttype Dække