Få mere at vide
Keystone Cleanroom Products Autoklaverbar 1421B Tyvek™ Mini-muffer
Artikelnummer. 30020171 Shop alle Keystone Cleanroom Products produkter
Skift visning
Bredde (metrisk):
1,3 til 2,5 cm
10,2 til 14 cm
14 til 20,3 cm
2,5 til 4,4 cm
20,3 til 30,5 cm
4,4 til 6,4 cm
6,4 til 10,2 cm
8,9 til 12,1 cm
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bredde (metrisk)
30020171 2,5 til 4,4 cm
30020057 4,4 til 6,4 cm
30020137 8,9 til 12,1 cm
30020184 20,3 til 30,5 cm
30020230 14 til 20,3 cm
30020244 6,4 til 10,2 cm
30020313 10,2 til 14 cm
30020355 1,3 til 2,5 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 30020171 Leverandør Keystone Cleanroom Products Leverandørnr. 10TK04
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    16205.00 DKK
    12545.09 DKK / Pakke med 1000
    Spare 3659.91 DKK
    22% Slukket
Forventet forsendelse: 26-01-2027
Autoklaverbar 1421B Tyvek™ Mini-muffer forhindrer støv og andre partikler i at trænge ind i åbninger af enhver størrelse.
  • Dækker bekvemt kolber, bægerglas, beholdere, medieflasker, ventiler, rør og slanger
  • Forhindrer støv og andre partikler i at trænge ind i åbninger af enhver størrelse
  • Autoklaverbar - kan bruges under sterilisering for at reducere tidskrævende indpakning
  • Åndbar, samtidig med at den giver en overlegen barriere efter sterilisering
  • Tyvek™ har de højeste mikrobielle barriereegenskaber blandt alle dampsteriliseringsindpakningskompatible materialer
  • Fremstillet og pakket i et kontrolleret renrumsmiljø
  • Modstår rivning og punkteringer
  • Eliminerer rester af autoklavebånd
  • Fremstillet fra 1421B Tyvek Materiale
  • Latexfri gummi
  • Hydrofobisk
  • Fnugfri
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance Overensstemmelsescertifikat (COC)
Lukketype Ingen
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Til brug med (applikation) Dampsterilisering
Til brug med (udstyr) Farmaceutisk udstyr og komponenter
Materiale HDPE
Sterilitet Ikke steril
Temperaturområde (engelsk) Op til 250 °F
Temperaturområde (metrisk) Op til 125 °C
Længde (engelsk) 1 til 1,75 tommer.
Bredde (engelsk) 1 til 1,75 tommer.
Produkttype Dække
Længde (metrisk) 2,5 til 4,4 cm
Bredde (metrisk) 2,5 til 4,4 cm