Beskrivelse
- AutoBlot System 48 er et automatiseret Western Blot-instrument, der leverer automatisk drift til Western blotting membranstrimmeleksperimentet.
- Tilsætter prøven efter eksperimentets krav, instrumentet doserer derefter automatisk væske, opsuger væske, inkuberer, skyller og tilsætter substrat.
- Væskeaspirationsvolumen, fordelingsvolumen, tid, temperatur og rystehastighed på inkubationspladen kan indstilles eller redigeres af brugeren.
- AutoBlot System 36 består af et instrument, doserings- og vaskeflasker, affaldsflasker, en engangsinkubationsplade med 36 strimler og kontrolsoftware.
- Dette system hjælper med at opfylde dine immunoblotbehov ved at minimere menneskelige fejl, øge produktiviteten og levere nøjagtige og ensartede resultater.
- CE-mærket.
- Kun til professionelt brug.
- Reducer arbejdsbyrden.
- Kør en hel batch af prøver i én operation.
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen | 48 Striber |
| Detektionsmetode | Kolorimetrisk |
| Til brug med (applikation) | Western Blot |
| Til brug med (udstyr) | AutoScan Pro |
| Gel kompatibilitet | Ikke relevant |
| Gel størrelse | Ikke relevant |
| Membrankompatibilitet | Nitrocellulose |
| Overførselsmåde | Ikke tilgængeligt |
| Køretid | 3 til 4 timer. |
| Gennemløb | 48 striber/løb |
| Vis mere |