Få mere at vide
Slice™ Auto-optrækkelig hjælpeskraber
Artikelnummer. 16463649
Skift visning
Farve:
Sort/grøn
Artikelnummer. Farve
16463649 Sort/grøn
1 options
Artikelnummer. 16463649 Leverandør Slice™ Leverandørnr. 10593
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    284.00 DKK
    229.09 DKK / Pakke med 1
    Spare 54.91 DKK
    19% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 29-10-2026
Auto-tilbagetræk skraber med SureScrape™ beskytter hånden mod overdreven belastning. Holdbar finger-friendly™ sikkerhedsklinge er ikke-ledende, kemisk inert, ruster aldrig.
  • SureScrape™ reducerer håndbelastning
  • Installeret klingetype: #10526 afrundet spids
  • Slidstærkt nylonhåndtag med bløde komfortgreb
  • Ambidextrous design
  • Finger-friendly™ kant holder 11x længere end metal
  • Færre klingeskift = færre skader
  • Reducerer skader, sænker omkostningerne
  • Ikke-gnistgivende, ikke-ledende, ikke-magnetisk klinge
  • Kemisk inert klinge ruster aldrig
  • Olie- og smøremiddelfri klinge
  • Kompatible klinger: 10526, 10528
  • Inkluderer indbygget snorhul og værktøjsfrit bladskift
  • Sendes med afrundet spids, ideel til at skrabe maling, rust og klæbemidler
  • Specifications
    Produkttype Skraber
    Længde (engelsk) 5,39 tommer.
    Længde (metrisk) 137 mm
    Materiale GFN, TPEE, POM, Carbon Steel, Zirconium Oxide
    Farve Sort/grøn
    Til brug med (applikation) Sikkerhedsskæring
    Inkluderer 1 keramisk afrundet spidsklinge
    nr. pr. pakke 1 hv.
    Vægt (engelsk) 2,29 oz.
    Vægt (metrisk) 64.8 g
    Bredde (engelsk) 2,88 tommer.
    Bredde (metrisk) 137 mm