Få mere at vide
Slice™ Auto-optrækkelig Utility Kniv
Artikelnummer. 16433639
Skift visning
Farve:
Sort/grøn
Artikelnummer. Farve
16433639 Sort/grøn
1 options
Artikelnummer. 16433639 Leverandør Slice™ Leverandørnr. 10554
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    286.49 DKK
    251.10 DKK / Pakke med 1
    Spare 35.39 DKK
    12% Slukket
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Holdbare værktøjsskærerfunktioner finger-friendly™ sikkerhedsklinge lavet af avanceret keramik
  • Håndtagstype: automatisk tilbagetrækkelig
  • Holdbart glasfyldt nylonhåndtag
  • Kompatible klinger: Slice™ 10526, 10528
  • Finger-friendly™ kanten forbliver skarp 11x længere
  • Reducerer skader, sænker omkostningerne
  • Ikke-gnistgivende, ikke-ledende klinge
  • Inkluderer 1 dobbeltsidet sikkerhedsklinge med rund spids
  • Ambidextrous design
  • Snorhul holder værktøjet ved hånden
  • Udskiftning af knivblad uden værktøj
  • Tekniske data
    Til brug med (udstyr) Papers, Bags, Boxes, Tubes
    Længde (engelsk) 6,06 tommer.
    Længde (metrisk) 154 mm
    Materiale GFN, POM, rustfrit stål, kulstofstål, zirconiumoxid
    Farve Sort/grøn
    Til brug med (applikation) Sikkerhedsskæring
    Inkluderer 1 dobbeltsidet sikkerhedsklinge med rund spids
    nr. pr. pakke 1 hv.
    Vægt (engelsk) 2,44 oz.
    Vægt (metrisk) 69.1 g
    Bredde (engelsk) 1,41 tommer.
    Bredde (metrisk) 35.7 mm
    Håndtag Type Automatisk tilbagetrækkelig
    Produkttype Kasseskærer, Utility Kniv