Få mere at vide
Slice™ Auto-optrækkelig sømripper
Artikelnummer. 16403659
Skift visning
Farve:
Sort
Artikelnummer. Farve
16403659 Sort
1 options
Artikelnummer. 16403659 Leverandør Slice™ Leverandørnr. 10597
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    159.00 DKK
    147.69 DKK / Pakke med 1
    Spare 11.31 DKK
    7% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 29-10-2026
Slice™ Auto-retractable Seam Ripper er ideel til fremstillingsindstillinger, hvor sikkerhed er det primære problem
  • Tilbagetrækkende design reducerer klingeeksponering og ulykker, når værktøjet ikke er i brug.
  • Bladet er lavet af avanceret keramik, er ikke-gnistgivende, ikke-ledende, ikke-magnetisk, kemisk inert og ruster aldrig.
  • Klingen glider jævnt mellem sømme og skærer effektivt uden at trække i det omgivende materiale.
  • Holdbart, forstærket nylonhåndtag har et hul til at holde værktøjet lige ved hånden.
  • Installeret klinge har en afrundet spids, men en spids spids 10537 klinge fås separat.
  • Afrundet spidsblad forhindrer punkteringer.
  • Ergonomisk design reducerer håndbelastning.
  • Installeret klingetype: 10536 sømripperblad (afrundet spids)
  • Slidstærkt nylonhåndtag
  • Ambidextrous design
  • Kompatible klinger: 10536, 10537
  • Olie- og smøremiddelfri klinge
  • Reducerer skader, sænker omkostningerne
  • Udskiftning af knivblad uden værktøj
Tekniske data
Produkttype Søm Ripper
Til brug med (udstyr) 10536, 10537 klinge
Længde (engelsk) 5,79 tommer.
Længde (metrisk) 147 mm
Materiale GFN, POM, rustfrit stål, kulstofstål, zirconiumoxid
Farve Sort
Oversigt Automatisk tilbagetrækkelig
Til brug med (applikation) Håndværk og fremstilling
Inkluderer 1 keramisk 10536 sømripperblad
nr. pr. pakke 1 hv.
Vægt (engelsk) 0,64 oz.
Vægt (metrisk) 18.07 g
Bredde (engelsk) 0,83 tommer.
Bredde (metrisk) 21 mm