Få mere at vide
Slice™ Auto-tilbagetrækbar Pen Cutter
Artikelnummer. 16493609
Skift visning
Farve:
Sort/grøn
Artikelnummer. Farve
16493609 Sort/grøn
1 options
Artikelnummer. 16493609 Leverandør Slice™ Leverandørnr. 10512
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    159.00 DKK
    144.79 DKK / Pakke med 1
    Spare 14.21 DKK
    8% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 29-10-2026
Funktioner finger-friendly™ sikkerhedsklinge lavet af avanceret keramik
  • Håndtagstype: automatisk tilbagetrækkelig
  • Håndtaget har gummieret skyderknap
  • Kompatible klinger: Slice™ 10404, 10408
  • Finger-friendly™ kanten forbliver skarp 11x længere
  • Ikke-gnistgivende, ikke-ledende klinge
  • Holdbart glasfyldt nylonhåndtag
  • Ambidextrous design
  • Udskiftning af knivblad uden værktøj
  • Snorhul holder værktøjet ved hånden
  • Færre klingeskift = færre skader
  • Tekniske data
    Håndtag Type Automatisk tilbagetrækkelig
    Produkttype Kasseskærer, Utility Kniv
    Længde (engelsk) 5,26 tommer.
    Længde (metrisk) 133.50 mm
    Materiale ABS, GFN, POM, Carbon Steel, Zirconium Oxide
    Farve Sort/grøn
    Til brug med (applikation) Sikkerhedsskæring
    Inkluderer 1 keramisk klinge
    nr. pr. pakke 1 hv.
    Vægt (engelsk) 1,02 oz.
    Vægt (metrisk) 29 g
    Bredde (engelsk) 0,68 tommer.
    Bredde (metrisk) 17.35 mm