Få mere at vide
Slice™ Automatisk tilbagetrækkelig miniskærer
Artikelnummer. 16413619
Skift visning
Farve:
Sort/grøn
Artikelnummer. Farve
16413619 Sort/grøn
1 options
Artikelnummer. 16413619 Leverandør Slice™ Leverandørnr. 10514
Fyld hylderne, og spar op til 60 %
Brug rabatkode 28009
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Funktioner finger-friendly™ sikkerhedsklinge
  • Installeret klingetype: afrundet spids
  • Automatisk fjederbelastet tilbagetrækning for øget sikkerhed
  • Ambidextrous design: Skift bladslidser til venstreorienterede
  • Finger-friendly™ klingen skærer effektivt
  • Reducerer skader, sænker omkostningerne
  • Ikke-gnistgivende, ikke-ledende, ikke-magnetisk klinge
  • Kemisk inert klinge ruster aldrig
  • Olie- og smøremiddelfri klinge
  • 100 procent zirconiumoxid klinge
  • Bladkanten holder op til 11,2x længere end metal
  • Kompatible klinger: 10404, 10408
  • Udskiftning af knivblad uden værktøj
  • Tekniske data
    Til brug med (udstyr) Papers, Bags, Boxes, Tubes
    Længde (engelsk) 2,44 tommer.
    Længde (metrisk) 62 mm
    Materiale ABS, POM, rustfrit stål, NdFeB magnet, zirconiumoxid
    Farve Sort/grøn
    Til brug med (applikation) Sikkerhedsskæring
    Inkluderer 1 afrundet keramisk klinge
    nr. pr. pakke 1 hv.
    Vægt (engelsk) 0,65 oz.
    Vægt (metrisk) 18.49 g
    Bredde (engelsk) 1,50 tommer.
    Bredde (metrisk) 38 mm
    Håndtag Type Automatisk tilbagetrækkelig
    Produkttype Kasseskærer, Utility Kniv