Få mere at vide
Pacific Handy Cutter Auto-optrækkelig metal sikkerhedskniv
Artikelnummer. 17769027
Skift visning
Bladmateriale:
Aluminium
Artikelnummer. Bladmateriale
17769027 Aluminium
1 options
Artikelnummer. 17769027 Leverandør Pacific Handy Cutter Leverandørnr. QBAR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2400.00 DKK
    2107.34 DKK / Pakke med 10
    Spare 292.66 DKK
    12% Slukket
Forventet forsendelse: 02-12-2026
QBAR er en særlig robust sikkerhedskniv lavet af aluminium til de hårdeste opgaver! Den har en fuldautomatisk bladtilbagetrækning og er derfor særlig sikker.
  • Derudover er den som standard udstyret med en klinge med en afrundet spids for at mindske risikoen for punktering.
  • Klingen trækkes helt automatisk tilbage i kroppen, selvom din tommelfinger forbliver på skyderen efter skæringen.
  • Takket være den tresidede ambidextrøse skyder er den særdeles ergonomisk og kan bruges fleksibelt til vandrette og lodrette snit.
  • Det robuste metalhåndtag har skridsikre gummigreb.
  • Er din kniv beskidt? Intet problem. Takket være centrallåsen kan den åbnes og rengøres meget nemt uden værktøj.
  • Skift klingen på samme måde. V
  • praktisk talt - du kan rumme udskiftningsblade inde i håndtaget.
  • QBAR'en kan fastgøres eller hænges ved hjælp af et øje i enden af håndtaget.
  • Og tapesplitteren på undersiden af knivhovedet minimerer brugen af dit blad.
  • Specielt velegnet til tykkere skærematerialer, bølgepap, omsnøring, klæbebånd, folie, tekstiler, filt, PVC, læder, gummi, snor mv.
  • QBAR er et sikkert skæreværktøj af høj kvalitet.
Tekniske data
Bladmateriale Aluminium
Til brug med (applikation) Skæring af tykkere skærematerialer, bølgepap, omsnøring, selvklæbende tape, folie, tekstiler, filt, PVC, læder, gummi, snor osv.
Engangs Genanvendelig