Få mere at vide
Slice™ Auto-optrækkelig metalhåndtag værktøjskniv
Artikelnummer. 16473609
Skift visning
Farve:
Grå/grøn
Artikelnummer. Farve
16473609 Grå/grøn
1 options
Artikelnummer. 16473609 Leverandør Slice™ Leverandørnr. 10491
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    279.00 DKK
    260.02 DKK / Pakke med 1
    Spare 18.98 DKK
    6% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 05-11-2026
Slice™ Automatisk tilbagetrækkelig metalhåndtag Utility Knife har en automatisk tilbagetrækkelig skyder for sikkerhed og indbygget opbevaring af et ekstra blad.
  • Flere sikkerhedsforanstaltninger, herunder en finger-friendly™ klinge, automatisk tilbagetrækning for at reducere bladets eksponering og en velkendt håndtagsform.
  • Skibe med en Slice™ kniv med rund spids, men er kompatibel med knive med spids spids og takket kant (10525 og 10523).
  • Alle blade har en proprietær kant, der er sikker at røre ved, og et avanceret keramisk bladmateriale, der aldrig ruster og holder op til 11 gange længere end stål.
  • Ambidextrous model hjælper med at sænke omkostningerne og reducere flænger.
  • Kompatible klinger: 10523, 10524, 10525.
  • Installeret klingetype: Afrundet spids
  • Holdbart metalhåndtag med kraftig teksturfinish
  • Automatisk fjederbelastet tilbagetrækning for øget sikkerhed
  • Færre bladskift reducerer skader og sænker omkostningerne
  • Ikke-gnistgivende, ikke-ledende, ikke-magnetisk klinge
  • Kemisk inert klinge ruster aldrig
  • Olie- og smøremiddelfri klinge
  • 100 procent zirconiumoxid klinge
  • Bladkanten holder op til 11,2 gange længere end metal
  • Udskiftning af knivblad uden værktøj
Tekniske data
Produkttype Brugskniv
Til brug med (udstyr) 10524, 10523, 10525 klinge
Længde (engelsk) 6,69 tommer.
Længde (metrisk) 170 mm
Materiale Kulstofstål, aluminiumsstållegering, zinkstållegering, GFN, TPR , Rustfrit Stål, Zirkoniumoxid
Farve Grå/grøn
Oversigt Automatisk tilbagetrækkelig
Til brug med (applikation) Industriel skæring
Inkluderer 1 afrundet spids 10524 keramisk klinge
nr. pr. pakke 1 hv.
Vægt (engelsk) 3,54 oz.
Vægt (metrisk) 100.3 g
Bredde (engelsk) 1,5 tommer
Bredde (metrisk) 38 mm