Få mere at vide
Slice™ Automatisk optrækkelig industrikniv
Artikelnummer. 16463639
Skift visning
Farve:
Sort/grøn
Artikelnummer. Farve
16463639 Sort/grøn
1 options
Artikelnummer. 16463639 Leverandør Slice™ Leverandørnr. 10560
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    321.00 DKK
    299.69 DKK / Pakke med 1
    Spare 21.31 DKK
    6% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Finger friendly™ bladet skærer effektivt og er sikkert at røre ved. Inkluderer indbygget lanyard hul og et quick-release klingeskift
  • Installeret klingetype: afrundet spids
  • Slidstærkt nylonhåndtag med behagelig skyder
  • Ambidextrous design: Skift blot bladets orientering for venstreorienterede
  • Finger-friendly™ kant holder 11,2x længere end metal
  • Færre klingeskift = færre skader
  • Reducerer skader, sænker omkostningerne
  • Ikke-gnistgivende, ikke-ledende, ikke-magnetisk klinge
  • Kemisk inert klinge ruster aldrig
  • Olie- og smøremiddelfri klinge
  • Bladet er sikkert op til 1600° C
  • Kompatible klinger: 10538, 10539, 10540
  • Udskiftning af knivblad uden værktøj
  • Tekniske data
    Håndtag Type Automatisk tilbagetrækkelig
    Produkttype Brugskniv
    Længde (engelsk) 6,09 tommer.
    Længde (metrisk) 154.7 mm
    Materiale GFN, POM, rustfrit stål, kulstofstål, zirconiumoxid
    Farve Sort/grøn
    Til brug med (applikation) Sikkerhedsskæring
    Inkluderer 1 keramisk afrundet spidsklinge
    nr. pr. pakke 1 hv.
    Vægt (engelsk) 2,58 oz.
    Vægt (metrisk) 73 g
    Bredde (engelsk) 1,34 tommer.
    Bredde (metrisk) 34 mm