Få mere at vide
Slice™ Automatisk tilbagetrækkelig kasseskærer
Beskrivelse
Ordreinfo
Bemærk: Der er en minimumsbestilling på $500,00 på denne vare.
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Papers, Bags, Boxes, Tubes |
| Længde (engelsk) | 6,69 tommer. |
| Længde (metrisk) | 170 mm |
| Materiale | TPEE, GFN, POM, Carbon Steel, Zirconium Oxide |
| Farve | Sort/grøn |
| Til brug med (applikation) | Sikkerhedsskæring |
| Inkluderer | 1 dobbeltsidet sikkerhedsklinge med rund spids |
| nr. pr. pakke | 1 hv. |
| Vægt (engelsk) | 3,52 oz. |
| Vægt (metrisk) | 99.7 g |
| Vis mere |