Få mere at vide
Thermo Scientific™ Auto-refill for VersaCool™ Kølet cirkulationsbad
Shop alle Thermo Scientific produkter
Til brug med (udstyr):
Thermo Scientific VersaCool Kølet cirkulationsbad
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Vedligehold og sikre automatisk det optimale niveau af væske i din VersaCool med Autorefill-funktionen. Giver ro i sindet med brugerdefinerede start- og stopniveauer samt en time-out-funktion. Nåleventilen tillader kontrol af påfyldningshastigheden fra så hurtig en genopfyldning som muligt - til en langsom genopfyldning, der minimerer enhver effekt på temperaturstabiliteten eller enhver hastighed derimellem
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Auto-refill til VersaCoolandtrade køle-cirkulationsbad |
| Til brug med (udstyr) | Thermo Scientific VersaCool Kølet cirkulationsbad |
| Type | Auto-refill enhed |