Få mere at vide
Proteintech™ AuthentiKine™ Human HGF ELISA Kit
Artikelnummer. 16851576 Shop alle Proteintech produkter
Skift visning
Målarter:
ADN
Artikelnummer. Målarter
16851576 ADN
1 options
Artikelnummer. 16851576 Leverandør Proteintech™ Leverandørnr. KE0016896T
 Begrænset vare
På lager
Fast fase sandwich ELISA bruges til at påvise og kvantificere proteinniveauer af endogen HGF
  • Genkender human HGF
  • HGF mest potent mitogen af modne hepatocytter i primær kultur
  • Udledt af biologisk inaktiv enkeltkædet precursor for 728 aminosyrer lokaliseret på celleoverfladen og ekstracellulær matrix
  • HGF er pleiotropisk cytokin, som udøver forskellige virkninger på flere celler og er involveret i at regulere mange biologiske processer
Behandle:
  • Antistof specifikt for HGF præ-coated på mikrobrønde
  • HGF-protein i prøver fanget af det coatede antistof efter inkubation
  • Efter omfattende vask tilsættes peberrodsperoxidase (HRP)-konjugeret detektionsantistof specifikt for HGF for at detektere indfanget HGH-protein
  • Til signaludvikling efterfulgt af Tetramethyl-benzidin (TMB) reagens
  • Opløsning indeholdende svovlsyre bruges til at stoppe farveudvikling og farveintensitet
    • Proportional med mængden af bundet protein, målbar ved 450 nm med korrektionsbølgelængde indstillet til 630 nm
Tekniske data
Adgangsnummer BC130284
Analyseområde 0,313 til 20 ng/ml
Assay følsomhed 0.26 ng/mL
Certificeringer/compliance ISO 13485
Detektionsmetode Sandwich ELISA , Dobbelt antistof
Immunoassay-kitformat Belagt ELISA Kit
Prøvetype Plasma, Serum
Substrater DAB
Målarter ADN
Gen-id (Entrez) 3082
Værtsarter ADN
Immunoassay Kit Grade Fast stof
Interassay CV <10%
Intraassay CV <10%
Forsendelsestilstand Blå is
Opbevaringskrav -20 °C til +4 °C
Samlet analysetid 3.5 hr.
UniProt ID P14210
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 96TEST AuthentiKine Human HGF ELISA Kit
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
  • P234-Opbevares kun i den originale beholder.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P330-Skyl munden.
  • P362-Alt tilsmudset tøj tages af.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine