missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tocris Bioscience™ AUTAC4
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18726295
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18726295 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18726295 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 7699/5

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Mitochondrial targeting AUTAC Degrader

AUTAC4 is an autophagy-targeting chimera targeting mitochondria comprising p-fluorobenzyl guanine joined by a PEG linker to a 2-phenylindole-3-glyoxyaminde ligand for the translocator protein on the outer mitochondrial membrane. It delivers a guanine tag to the mitochondrial membrane and promotes mitophagy of damaged mitochondria. In Down syndrome cells, AUTAC4 degrades impaired mitochondria and promotes the generation of functionally normal mitochondria.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-[(16 R)-16-[[[2-Amino-9-[(4-fluorophenyl)methyl]-6,9-dihydro-6-oxo-1 H-purin-8-yl]thio]methyl]-15,18-dioxo-4,7,10-trioxa-14,17-diazanonadec-1-yl]-α-oxo-2-phenyl-1 H-indole-3-acetamide
CAS 2267315-04-6
Mængde 5 mg
Mål Active Degraders
Molekylær formel C43H48FN9O8S
Renhed 0.98
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.