missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Stainless Steel, Austenitic, ARMI∣MBH
Beskrivelse
Stainless Steel, Austenitic, Ø40x20mm
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tungsten/Phosphorus/Tantalum/Aluminium/Copper/Cobalt/Carbon/Vanadium/Niobium/Titanium/Manganese/Silicon/Molybdenum/Nickel/Chromium |
| CAS | 7439-89-6 |
| Mængde | 1 Ea. |
| Form | Disc |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | Tungsten 0.01 %/Phosphorus 0.0192 %/Tantalum 0.031 %/Aluminium 0.0485 %/Copper 0.0586 %/Cobalt 0.0602 %/Carbon 0.0716 %/Vanadium 0.11 %/Niobium 0.201 %/Titanium 0.348 %/Manganese 0.589 %/Silicon 0.811 %/Molybdenum 2.04 %/Nickel 8.5 %/Chromium 17.71 % |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?