missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Stainless Steel, Austenitic, ARMI∣MBH
Beskrivelse
Stainless Steel, Austenitic, Ø40x20mm
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phosphorus/Aluminium/Cobalt/Nitrogen/Vanadium/Copper/Carbon/Silicon/Niobium/Manganese/Molybdenum/Chromium/Nickel |
| CAS | 7439-89-6 |
| Mængde | 1 Ea. |
| Form | Disc |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | Phosphorus (0.007) %/Aluminium (0.02) %/Cobalt (0.03) %/Nitrogen (0.032) %/Vanadium (0.095) %/Copper (0.15) %/Carbon (0.2) %/Silicon (0.23) %/Niobium (0.43) %/Manganese (0.47) %/Molybdenum (0.8) %/Chromium (16) %/Nickel (6.1) % |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?