Få mere at vide
Aurothioglukose 80%, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Aurothioglucose |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12O5S.Au/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(12)11-2;/h2-10,12H,1H2;/q;+1/p-1/t2-,3-,4+,5-,6?;/m1./s1 |
| Formel vægt | 391.9993 |