Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Aurora Kinase/Cdk-hæmmer
Artikelnummer. 15447179
Skift visning
Mængde:
5 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15447179 5 mg 5mg
1 options
Artikelnummer. 15447179 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J65997.#0
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Aurora Kinase/Cdk-hæmmer er en bredspektret hæmmer af cyclin-afhængige kinaser og aurora-kinaser, herunder CDK1/Cyclin B, CDK2/Cyclin A, CDK2/Cyclin E, Aurora-A og Aurora-B. Det som vist sig at inducere vækstundertrykkelse og mitotiske defekter, tyder disse resultater på, at Aurora Kinase/Cdk-hæmmer kunne være nyttig til cellecyklusanalyse og terapi af forskellige cancerformer, herunder Ewings sarkom.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 5 mg
Oversigt Hvid
Indhold og opbevaring 2 °C til 8 °C
Til brug med (applikation) En cellegennemtrængelig triazolylsulfonamidoforbindelse, der virker en reversibel, ATP-kompetitiv kinasehæmmer med selektivitet over for Aurora-kinaser
CAS 443797-96-4
Molekylær formel C15H12F2N6O3S.CH3CN
Formel vægt 435.41
Synonym 4-(5-amino-1-(2,6-difluorbenzoyl)-1 H-[1,2,4]triazol-3-ylamino)-benzensulfonamid;
Følsomhed Lysfølsom
Opløselighed Opløselig i DMSO ved 15 mg/ml
Produkttype Aurora Kinase/Cdk-hæmmer
Form Pulver