Få mere at vide
Auristatin F, MedChemExpress
Beskrivelse
Auristatin F is a potent cytotoxin. Auristatin F, a potent microtubule inhibitor and vascular damaging agent (VDA), can be used in antibody-drug conjugates (ADC).
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Auristatin F |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 163768-50-1 |
| Farve | White |
| Mængde | 10 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C40H67N5O8 |
| Til brug med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 200 mg/mL (268.10 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | CC(C)[C@H](N(C)C)C(N[C@H](C(N([C@@H]([C@@H](C)CC)[C@@H](CC(N1CCC[C@@]1([H])[C@H](OC)[C@@H](C)C(N[C@H](C(O)=O)CC2=CC=CC=C2)=O)=O)OC)C)=O)C(C)C)=O |
| Vis mere |