missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Auristatin E, MedChemExpress
Beskrivelse
Auristatin E is a cytotoxic tubulin modifier with potent and selective antitumor activity
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Auristatin E |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 160800-57-7 |
| Farve | White |
| Mængde | 5 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C40H69N5O7 |
| Til brug med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 100 mg/mL (136.61 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | CC(C)[C@H](N(C)C)C(N[C@H](C(N([C@@H]([C@@H](C)CC)[C@@H](CC(N1CCC[C@@]1([H])[C@H](OC)[C@@H](C)C(N[C@H](C)[C@H](C2=CC=CC=C2)O)=O)=O)OC)C)=O)C(C)C)=O |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?