Få mere at vide
Aurintricarboxylsyrer (teknisk kvalitet), TRC
Artikelnummer. 30332458
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30332458 10 g
1 options
Artikelnummer. 30332458 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA79480310G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aurintricarboxylic Acids
CAS 4431-00-9
Molekylær formel C22H14O9
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C22H14O9/c23-16-4-1-10(7-13(16)20(26)27)19(11-2-5-17(24)14(8-11)21(28)29)12-3-6-18(25)15(9-12)22(30)31/h1-9,23-24H,(H,26,27)(H,28,29)(H,30,31)
SMIL OC(=O)C1=CC(=C(c2ccc(O)c(c2)C(=O)O)c3ccc(O)c(c3)C(=O)O)C=CC1=O
IUPAC navn 5-[(3-carboxy-4-hydroxyphenyl)-(3-carboxy-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)methyl]-2-hydroxybenzoic syre
Molekylvægt (g/mol) 422.34