Få mere at vide
Aurintricarboxylsyrer (teknisk kvalitet), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Aurintricarboxylic Acids |
| CAS | 4431-00-9 |
| Molekylær formel | C22H14O9 |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C22H14O9/c23-16-4-1-10(7-13(16)20(26)27)19(11-2-5-17(24)14(8-11)21(28)29)12-3-6-18(25)15(9-12)22(30)31/h1-9,23-24H,(H,26,27)(H,28,29)(H,30,31) |
| SMIL | OC(=O)C1=CC(=C(c2ccc(O)c(c2)C(=O)O)c3ccc(O)c(c3)C(=O)O)C=CC1=O |
| IUPAC navn | 5-[(3-carboxy-4-hydroxyphenyl)-(3-carboxy-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)methyl]-2-hydroxybenzoic syre |
| Molekylvægt (g/mol) | 422.34 |