missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Aureusimine B, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Aureusimine B |
| CAS | 170713-71-0 |
| Molekylær formel | C14H16N2O |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 3-(1-Methylethyl)-6-(phenylmethyl)-2(1H)-pyrazinone, Phevalin |
| InChI formel | InChI=1S/C14H16N2O/c1-10(2)13-14(17)16-12(9-15-13)8-11-6-4-3-5-7-11/h3-7,9-10H,8H2,1-2H3,(H,16,17) |
| SMIL | CC(C)C1=NC=C(Cc2ccccc2)NC1=O |
| IUPAC navn | 6-benzyl-3-propan-2-yl-1H-pyrazin-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 228.29 |
| Formel vægt | 228.1263 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?