Få mere at vide
Aureusimine A, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Aureusimine A |
| Analyt- eller komponentnavne | Aureusimine A |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| InChI formel | InChI=1S/C14H16N2O2/c1-9(2)13-14(18)16-11(8-15-13)7-10-3-5-12(17)6-4-10/h3-6,8-9,17H,7H2,1-2H3,(H,16,18) |
| Løsningstype | Fedt |
| Industry Type | Retsmedicin |
| Mængde | 5 mg |
| Formel vægt | 244.1212 |