missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Aureusidin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Aureusidin |
| CAS | 38216-54-5 |
| Molekylær formel | C15 H10 O6 |
| Mængde | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H10O6/c16-8-5-11(19)14-12(6-8)21-13(15(14)20)4-7-1-2-9(17)10(18)3-7/h1-6,16-19H/b13-4- |
| SMIL | Oc1cc(O)c2C(=O)\C(=C\c3ccc(O)c(O)c3)\Oc2c1 |
| IUPAC navn | (2Z)-2-[(3,4-dihydroxyphenyl)methylidene]-4,6-dihydroxy-1-benzofuran-3-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 286.24 |
| Formel vægt | 286.0477 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?