Learn More
Auraptene, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Auraptene |
| CAS | 495-02-3 |
| Molekylær formel | C19 H22 O3 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 2H-1-Benzopyran-2-one, 7-[[(2E)-3,7-dimethyl-2,6-octadien-1-yl]oxy]-, 2H-1-Benzopyran-2-one, 7-[(3,7-dimethyl-2,6-octadienyl)oxy]-, (E)-, 2H-1-Benzopyran-2-one, 7-[[(2E)-3,7-dimethyl-2,6-octadienyl]oxy]- (9CI), Coumarin, 7-(geranyloxy)- (6CI), Coumarin, 7-[(3,7-dimethyl-2,6-octadienyl)oxy]-, (E)- (8CI), (E)-7-Geranoxycoumarin, 7-Geranyloxycoumarin, 7-[[(2E)-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-yl]oxy]-2H-1-benzopyran-2-one, Aurapten, Aurapten (C19H22O3), Auraptene, Rapten |
| InChI formel | InChI=1S/C19H22O3/c1-14(2)5-4-6-15(3)11-12-21-17-9-7-16-8-10-19(20)22-18(16)13-17/h5,7-11,13H,4,6,12H2,1-3H3/b15-11+ |
| SMIL | CC(=CCC\C(=C\COc1ccc2C=CC(=O)Oc2c1)\C)C |
| IUPAC navn | 7-[(2E)-3,7-dimethylocta-2,6-dienoxy]chromen-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 298.38 |
| Formel vægt | 298.1569 |