Få mere at vide
Aurantinidinchlorid, TRC
Artikelnummer. 30337947
Skift visning
Mængde:
2.5 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30337947 2.5 mg 2.5mg
1 options
Artikelnummer. 30337947 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA7946452.5MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aurantinidin Chloride
CAS 25041-66-1
Molekylær formel C15H11ClO6
Mængde 2.5 mg
Synonym 3,5,6,7-Tetrahydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-1-benzopyrylium Chloride, 3,4',5,6,7-Pentahydroxy-flavylium Chloride, 6-Hydroxypelargonidin, 6-Hydroxypelargonidin Chloride, Aurantinidin, Aurantinidol Chloride
InChI formel InChI=1S/C15H10O6.ClH/c16-8-3-1-7(2-4-8)15-11(18)5-9-12(21-15)6-10(17)14(20)13(9)19;/h1-6H,(H4-,16,17,18,19,20);1H
SMIL OC1=CC2=C(O)C(O)=C(O)C=C2[O+]=C1C3=CC=C(O)C=C3.[Cl-]
IUPAC navn 3,5,6,7-tetrahydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)chromenyliumchlorid
Molekylvægt (g/mol) 322.7
Formel vægt 322.02