Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Auramine O, ren, biologisk farve
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Auramine O |
| Smeltepunkt | >250.0°C |
| CAS | 2465-27-2 |
| Farvestofindhold | 60% min. |
| Molekylær formel | C17H22ClN3 |
| MDL nummer | MFCD00012484 |
| Synonym | Basic Yellow 2, 4, 4'-(Imidocarbonyl)bis(N, N-dimethylaniline) monohydrochloride, C.I. 41000 |
| Opløselighedsinformation | Solubility in water: 10g/L (20°C). Other solubilities: soluble in dimethylformamide, acetone and ethanol |
| InChI nøgle | KSCQDDRPFHTIRL-UHFFFAOYSA-N |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Auramine O
- Fare
- Carcinogenicitet Kategori 2
- Akut toksicitet Kategori 3
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
- H311-Giftig ved hudkontakt.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/og sæbe.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.