Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Auramine O, 80% farvestofindhold
Artikelnummer. 15433129
Skift visning
Mængde:
25 g
50 g
Pakningsstørrelse:
25g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15433129 50 g 50g
15423129 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15433129 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J60343.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Fluorescerende farve til syreresistente bakterier i sputum
Fluorescerende farve til syreresistente bakterier i sputum
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2465-27-2
Molekylær formel C17H22ClN3
Molekylvægt (g/mol) 303.834
MDL nummer MFCD00012484
InChI nøgle KSCQDDRPFHTIRL-UHFFFAOYSA-N
Synonym C.I. 41000
PubChem CID 17170
ChEBI CHEBI:51876
IUPAC navn 4-[4-(dimethylamino)benzencarboximidoyl]-N,N-dimethylanilin;hydrochlorid
SMIL CN(C)C1=CC=C(C=C1)C(=N)C2=CC=C(C=C2)N(C)C.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Auramine O
Smeltepunkt 250°C (decomposition)
Navn note 80% dye content
FN nummer UN2811
Beilstein 4030061
Opløselighedsinformation Soluble in water or ethanol
Formel vægt 303.84
Farve Gul
Mængde 50 g
Fysisk form Pulver