Få mere at vide
3M™ Aura™ Partikelmaske, serie 9400
Artikelnummer. 12932505 Shop alle 3M produkter
Skift visning
Filtertype:
FFP2
FFP3
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Filtertype Pakningsstørrelse
12932505 FFP2 Pakke med 10
12942505 FFP3 Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12932505 Leverandør 3M™ Leverandørnr. 7000088835
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Let og foldbar. De 3M Aura Particulate Respirator bruger et unikt design med tre paneler for større komfort og nem kommunikation.
  • Giv pålidelig og behagelig beskyttelse mod en række luftbårne engangsfarer
  • Minimer forureningsrisici for fødevare- eller farmaceutiske produktionsprocesser
  • Fremstillet uden hæfteklammer eller små aftagelige dele
  • Cool Flow™ Mulighed for udåndingsventil giver effektiv fjernelse af varme og ophobning af fugt for et mere behageligt slid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN 149:2001 + A1:2009
Farve Blå
Filtertype FFP2
Med udåndingsventil Ja
Filtereffektivitet FFP2
Til brug med (applikation) Udsættelse for luftbårne støvpartikler og ikke-flygtige væskepartikler
Inkluderer Cool Flow™ udåndingsventil
Materiale hovedstrop Termoplastisk elastomer
Næsestykke materiale Aluminium
Modstandsdygtig overfor Luftbåret støv og ikke-flygtige væskepartikler
Sterilitet Ikke steril
FDA-godkendt kirurgisk maske Nej