Få mere at vide
3M™ Aura™ Partikelmaske, 9300+ Gen3-serien
Artikelnummer. 16240262 Shop alle 3M produkter
Filtertype:
FFP2
FFP3
Tildelt beskyttelsesfaktor (APF):
10
20
Med udåndingsventil:
Ja
No
Yes
Mængde:
1/Pk.
10/Pk.
20/Pk.
330/Pk.
5/Pk.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 20
Pakke med 330
Pakke med 5
Artikelnummer. 16240262
Brand: 3M™ 7100138716
Aura™ Particulate Respirator 9300+Gen3 Series er den næste generation af 3M Aura respirator: FFP-beskyttelse kombineret med det originale 3-panel, fladfoldede design.
  • Original 3-panel, flat-fold design fits a wide range of face shapes and sizes
  • 3M™ Cool Flow™ Comfort Valve allows a greater percentage of warm, exhaled air to escape, helping to increase your comfort compared to 3M™ Aura™ 9300+ equivalent model
  • 3M™ Advanced Electret (filter) Media helps you breathe easier
  • Innovative tabs on the upper and lower panels simplify positioning and adjustment
  • Braided headbands are colour-coded (blue for FFP2, red for FFP3) for quick and easy identification
  • Embossed upper panel reduces eyewear fogging
  • Easy to store away with flat-fold design and individual wrapping
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tildelt beskyttelsesfaktor (APF) 20
Certificeringer/compliance CE Approved
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN 149:2001 + A1:2009, CE Approved
Farve White
Design Type Flat-fold
Engangs Single-use
Filtertype FFP3
Materiale Polypropylene
Produkttype General Purpose Particulate Respirator
Størrelse Standard
Med udåndingsventil Yes
Latex fri Yes
Materiale hovedstrop Polyisoprene
Model- 9322+Gen3
Generende lugtlindring Up to 50 x TLV
Mængde 330/Pk.
Sterilitet Non-sterile
Stil Flat-fold
Længde (metrisk) 243 mm
Bredde (metrisk) 82 mm
Højde (metrisk) 146 mm
Vægt (metrisk) 16,866 g
FDA-godkendt kirurgisk maske No