Få mere at vide
3M™ Aura™ Partikelmaske, 9300+ Gen3-serien
Artikelnummer. 16220262 Shop alle 3M produkter
Skift visning
Filtertype:
FFP2
FFP3
Tildelt beskyttelsesfaktor (APF):
10
20
Med udåndingsventil:
Ja
Nej
Mængde:
1/Pk.
10/Pk.
20/Pk.
330/Pk.
5/Pk.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 20
Pakke med 330
Pakke med 5
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Filtertype Tildelt beskyttelsesfaktor (APF) Med udåndingsventil Mængde Pakningsstørrelse
16220262 FFP3 20 Ja 10/Pk. -
16260262 FFP2 10 Ja 5/Pk. -
17817603 FFP2 10 Ja 1/Pk. -
16250262 FFP2 10 Nej 5/Pk. Pakke med 5
16270262 FFP3 20 Ja 5/Pk. -
16200262 FFP2 10 Ja 10/Pk. Pakke med 10
16290252 FFP2 10 Nej 20/Pk. -
16210262 FFP3 20 Nej 20/Pk. Pakke med 20
16230262 FFP2 10 Ja 330/Pk. -
16240262 FFP3 20 Ja 330/Pk. Pakke med 330
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 16220262 Leverandør 3M™ Leverandørnr. 7100134314
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    848.00 DKK
    542.92 DKK / Pakke med 10
    Spare 305.08 DKK
    35% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Aura™ Particulate Respirator 9300+Gen3 Series er den næste generation af 3M Aura respirator: FFP-beskyttelse kombineret med det originale 3-panel, fladfoldede design.
  • Originalt 3-panel, fladfoldet design passer til en lang række ansigtsformer og størrelser
  • 3M™ Cool Flow™ Comfort Valve tillader en større procentdel af varm, udåndet luft at slippe ud, hvilket hjælper med at øge din komfort sammenlignet med 3M™ Aura™ 9300+ tilsvarende model
  • 3M™ Advanced Electret (filter) Media hjælper dig med at trække vejret lettere
  • Innovative faner på de øvre og nedre paneler forenkler placering og justering
  • Flettede pandebånd er farvekodede (blå for FFP2, rød for FFP3) for hurtig og nem identifikation
  • Præget øverste panel reducerer dugning af briller
  • Nem at gemme væk med fladfoldet design og individuel indpakning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tildelt beskyttelsesfaktor (APF) 20
Certificeringer/compliance CE-godkendt
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN 149:2001 + A1:2009, CE-godkendt
Farve Hvid
Design Type 3 paneler
Engangs Engangsbrug
Filtertype FFP3
Materiale Polypropylen
Produkttype Fladt foldet partikelrespirator
Størrelse Standard
Med udåndingsventil Ja
Latex fri Ja
Materiale hovedstrop Polyisopren
Model- 9332+Gen3
Generende lugtlindring Op til 50 x TLV
Mængde 10/Pk.
Sterilitet Ikke steril
Stil Fladfold
Længde (metrisk) 242 mm
Bredde (metrisk) 87 mm
Højde (metrisk) 212 mm
Vægt (metrisk) 304 g
FDA-godkendt kirurgisk maske Nej